Orders LinkContactUsLinkComponent
Objective, Achromat, M60 Thread
Objective, Achromat, M60 Thread
Achromat objective, M60 thread, 0,50×, 188,5 mm, Ext.Ø: 58 mm
Codice catalogo LEIM10450192
Nome del fornitore:   LEICA MICROSYSTEMS
Objective, Achromat, M60 Thread
Codice catalogo LEIM10450192
Nome del fornitore:  LEICA MICROSYSTEMS
Objective, Achromat, M60 Thread
Achromat objective, M60 thread, 0,50×, 188,5 mm, Ext.Ø: 58 mm
Price
SFr. 528.38
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    Ext.Ø: 58 mm
  • Ingrandimento:
    0,50×
  • Descrizione:
    Achromat objective, M60 thread
  • Distanza di lavoro:
    188,5 mm