Corning® Gosselin™ Petri Dish, Aseptic
Codice catalogo GOSSSH91-101
Nome del fornitore: Corning
Specifiche
- Descrizione:Petri Dish 100×15 mm
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:RECs, ISO 14001 - Borre
- Conf:700
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Transparent PS Petri dishes for food industry laboratories.
- Diam. 90 mm
- Crystal Polystyrene (PS)
- Optimal flatness
- Easy opening sleeves
- 1 vent
- Aseptic