ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 04-004 Food Processing Gloves
AlphaTec® 04-004 Food Processing Gloves
Nome del fornitore:  Ansell
Certificati
AlphaTec® 04-004 Food Processing Gloves
Nome del fornitore:  Ansell
Specifiche
  • Catalog No:
  • ANSE04-004/10
  • ANSE04-004/9
  • ANSE04-004/8
  • ANSE04-004/11
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Materiale:
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • PVC/nitrile
  • Finitura:
  • Foam finish
  • Foam finish
  • Foam finish
  • Foam finish
  • Calibro:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Tipo polsino:
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Svasato
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +