Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Sistemi di rilevamento dei gas
Accessories for Gas Detection System
Accessories for Gas Detection System
Accessories for Gas Detection System
Codice catalogo DRAE6811535
Nome del fornitore:
Dräger
Espandi l'immagine
Accessories for Gas Detection System
Codice catalogo DRAE6811535
Nome del fornitore:
Dräger
Specifiche
Range di misura:
0 - 200 ppm
Descrizione:
XXS OV-A sensor, for use with the X-am 5000/5600 instruments
Conf:
1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto