VWR® Rack PCR a 32 posti
VWR® Rack PCR collection a 32 posti, per provette da 2 ml, blu, PP, 175×98×31 mm
Codice catalogo 216-2988
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Progettato per campionamento pre- e post-PCR, ottimizza il flusso di lavoro PCR con il rack PCR a 32 posti. Questo rack versatile accoglie provette da 0,2 ml sia singolarmente sia in strip da 8, oltre a piastre assay a 32 posti (8×4).
- Design piccolo e compatto impilabile, risparmia spazio prezioso nel congelatore (Intervallo di bassa temperatura: -80 °C
- Dimensionato correttamente per l’elaborazione di lotti più piccoli
- Design della cerniera del coperchio consente al coperchio di restare a 180 gradi, libero dall’elaborazione del campione, o di essere rimosso completamente
- Il coperchio trasparente protegge i campioni e consente una rapida valutazione del contenuto
- Numeri e lettere in rilievo sui pozzetti facilitano identificazione e tracciamento dei campioni
- Struttura leggera resa durevole per riutilizzo
- Autoclavabili
Capacità: 32 posizioni
Materiale: Polipropilene (PP-05) 100% riciclabile
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Servizi:
Specifiche
- Colore:blu
- Descrizione:VWR® Rack PCR collection a 32 posti, per provette da 2 ml
- Materiale:PP
- L×P×A:175×98×31 mm