ContactUsLinkComponent
Kimtech™ Polaris™ Nitrile Gloves
Kimtech™ Polaris™ Nitrile Gloves
Nome del fornitore:  KIMBERLY CLARK
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
undefined
Kimtech™ Polaris™ Nitrile Gloves
Nome del fornitore:  KIMBERLY CLARK
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificati
Specifiche
  • Catalog No:
  • 112-6562
  • 112-6563
  • 112-6560
  • 112-6564
  • 112-6561
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Environmentally Preferable:
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Riduzione degli sprechi
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Spessore polsino:
  • 0,09 mil
  • 0,09 mil
  • 0,09 mil
  • 0,09 mil
  • 0,09 mil
  • Spessore delle dita:
  • 0,15 mil
  • 0,15 mil
  • 0,15 mil
  • 0,15 mil
  • 0,15 mil
  • Spessore palmo:
  • 0,12 mil
  • 0,12 mil
  • 0,12 mil
  • 0,12 mil
  • 0,12 mil
  • Regolamentato da FDA:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Resistenza tessile:
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • ≥ 14 Mpa
  • Allungamento finale:
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • ≥ 400%, min.
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • EN ISO 374-1 Type B (JKOPT)
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • ASTM n.:
  • D6978
  • D6978
  • D6978
  • D6978
  • D6978
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together