Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon, Open
Spoon, Open
200 mm
Codice catalogo USBE3408
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Spoon, Open
Codice catalogo USBE3408
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Spoon, Open
Spoon, Open
200 mm
Price
SFr. 6.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spoon with open end made from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • 25 mm width
  • 29 g weight
Excellent chemical resistance. High temperature resistance.
Specifiche
  • Lunghezza:
    200 mm