Orders LinkContactUsLinkComponent
Chemist's Spoon
Chemist's Spoon
150 mm
Codice catalogo USBE3406
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Chemist's Spoon
Codice catalogo USBE3406
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Chemist's Spoon
Chemist's Spoon
150 mm
Price
SFr. 3.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Single-ended chemical spoon made from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • 16 mm width
  • 12 g weight
Excellent chemical resistance. High temperature resistance.
Specifiche
  • Lunghezza:
    150 mm