ContactUsLinkComponent
Orion™ Lab Star EC112 Conductivity/Salinity/TDS Bench Meters
Orion™ Lab Star EC112 Conductivity/Salinity/TDS Bench Meters
Nome del fornitore:  Thermo Orion
Certificati
undefined
Orion™ Lab Star EC112 Conductivity/Salinity/TDS Bench Meters
Nome del fornitore:  Thermo Orion
Specifiche
  • Catalog No:
  • 663-0384
  • 663-0385
  • Intervallo di conducibilità:
  • 0,00 μS/cm - 500,0 mS/cm
  • 0,00 μS/cm - 500,0 mS/cm
  • Risoluzione della conducibilità:
  • 0,01, 0,1, 1 μS/cm, 0,01, 0,1 mS/cm
  • 0,01, 0,1, 1 μS/cm, 0,01, 0,1 mS/cm
  • Precisione della conducibilità:
  • ±0,5% reading ±1 LSD (relative)
  • ±0,5% reading ±1 LSD (relative)
  • Calibrazione della conducibilità:
  • 1 - 5 points (Automatic standard recognition with manual entry option)
  • 1 - 5 points (Automatic standard recognition with manual entry option)
  • Temperatura di riferimento della conducibilità:
  • 15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 °C
  • 15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 °C
  • Salinità - range:
  • 0,00 - 80,0 ppt, 0,00 - 42,0 PSU
  • 0,00 - 80,0 ppt, 0,00 - 42,0 PSU
  • Salinità - risoluzione:
  • 0,01, 0,1 ppt, 0,01, 0,1 PSU [Natural Seawater (ppt) or Practical Salinity (PSU) modes]
  • 0,01, 0,1 ppt, 0,01, 0,1 PSU [Natural Seawater (ppt) or Practical Salinity (PSU) modes]
  • Salinità - accuratezza:
  • ±0,5% reading ±1 LSD (relative)
  • ±0,5% reading ±1 LSD (relative)
  • TDS - risoluzione:
  • 0,00 ppm - 500,0 ppt (1,00 factor)
  • 0,00 ppm - 500,0 ppt (1,00 factor)
  • TDS - accuratezza:
  • ±0,5% reading ±1 LSD (relative)
  • ±0,5% reading ±1 LSD (relative)
  • TDS - fattore di conversione:
  • 0,40 - 1,00
  • 0,40 - 1,00
  • Range di temperatura:
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,3 °C (relative)
  • ±0,3 °C (relative)
  • Calibrazione della temperatura:
  • 1 point
  • 1 point
  • Temperatura - compensazione:
  • Linear (0 - 10%/°C) or off
  • Linear (0 - 10%/°C) or off
  • Capacità della memoria:
  • 500 sets with time and date
  • 500 sets with time and date
  • Uscite:
  • Computer or printer
  • Computer or printer
  • Ingresso:
  • 8-pin MiniDIN
  • 8-pin MiniDIN
  • Alimentazione:
  • 100 - 240 V 50/60 Hz, 9 DC adapter, 1,3 A
  • 100 - 240 V 50/60 Hz, 9 DC adapter, 1,3 A
  • Punti di calibrazione:
  • 1 point (salinity), 1 - 5 points (TDS )
  • 1 point (salinity), 1 - 5 points (TDS )
  • Calibrazione:
  • Active conductivity, salinity, TDS, temperature with time and date (calibration log)
  • Active conductivity, salinity, TDS, temperature with time and date (calibration log)
  • Display:
  • 127 mm backlit LCD
  • 127 mm backlit LCD
  • Allarme:
  • 1 - 168 h or off (calibration)
  • 1 - 168 h or off (calibration)
  • Protezione IP:
  • IP 54
  • IP 54
  • Capacità memoria:
  • Non-volatile
  • Non-volatile
  • L×P×A:
  • 155,2×187,2×61,7 mm
  • 187,2×155,2×61,7 mm
  • Peso:
  • 0,7 kg
  • 0,7 kg