Orders LinkContactUsLinkComponent
BERLIN Stretch Trousers
Nome del fornitore:   ALSICO
BERLIN Stretch Trousers
Nome del fornitore:  ALSICO
Certificates
BERLIN Stretch Trousers
28 varianti
Product Details & Documents
Functional men's trousers for the logistic sector that offer a professional look without compromising comfort. The fabric is powered by Alsiflex technology, which provides a unique combination of stretch, sustainability, and performance.
  • Waistband with elastic in the side
  • Front closure with jeans button and zipper
  • 2 spacious side pockets
  • Big open thigh pocket on right leg for scanner or tablet
  • Left leg thigh pocket with pen pocket
  • 2 back pockets
Industrial launderable.
 : Oeko-Tex® standard 100.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • ALSW1035754-BE38
  • ALSW1035754-BE40
  • ALSW1035754-BE42
  • ALSW1035754-BE44
  • ALSW1035754-BE46
  • ALSW1035754-BE48
  • ALSW1035754-BE50
  • ALSW1035754-BE52
  • ALSW1035754-BE54
  • ALSW1035754-BE56
  • ALSW1035754-BE58
  • ALSW1035754-BE60
  • ALSW1035754-BE62
  • ALSW1035754-BE64
  • ALSW1035887-BE38
  • ALSW1035887-BE40
  • ALSW1035887-BE42
  • ALSW1035887-BE44
  • ALSW1035887-BE46
  • ALSW1035887-BE48
  • ALSW1035887-BE50
  • ALSW1035887-BE52
  • ALSW1035887-BE54
  • ALSW1035887-BE56
  • ALSW1035887-BE58
  • ALSW1035887-BE60
  • ALSW1035887-BE62
  • ALSW1035887-BE64
  • Applicazioni per abiti:
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Industrial|Mechanical protection
  • Genere:
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tipo di chiusura:
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Tessuto:
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Peso:
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
  • 265 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Vestibilità del capo
    Waist circumference
    Disponibilità
    Price
  • Stretch
    nero
    XS (44)
    Regular
    72 - 76 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE38
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    XS (46)
    Regular
    76 - 80 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE40
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    S (48)
    Regular
    80 - 84 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE42
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    S (50)
    Regular
    84 - 88 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE44
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    M (52)
    Regular
    88 - 92 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE46
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    M (54)
    Regular
    92 - 96 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE48
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    L (56)
    Regular
    96 - 100 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE50
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    L (58)
    Regular
    100 - 104 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE52
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    XL (60)
    Regular
    104 - 108 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE54
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    XL (62)
    Regular
    108 - 112 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE56
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    XXL (64)
    Regular
    112 - 116 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE58
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    XXL (66)
    Regular
    116 - 120 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE60
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    3XL (68)
    Regular
    120 -124 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE62
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    nero
    3XL (70)
    Regular
    124 - 128 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035754-BE64
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    XS (44)
    Regular
    72 - 76 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE38
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    XS (46)
    Regular
    76 - 80 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE40
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    S (48)
    Regular
    80 - 84 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE42
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    S (50)
    Regular
    84 - 88 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE44
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    M (52)
    Regular
    88 - 92 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE46
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    M (54)
    Regular
    92 - 96 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE48
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    L (56)
    Regular
    96 - 100 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE50
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    L (58)
    Regular
    100 - 104 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE52
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    XL (60)
    Regular
    104 - 108 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE54
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    XL (62)
    Regular
    108 - 112 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE56
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    XXL (64)
    Regular
    112 - 116 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE58
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    XXL (66)
    Regular
    116 - 120 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE60
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    3XL (68)
    Regular
    120 -124 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE62
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²
  • Stretch
    blu
    3XL (70)
    Regular
    124 - 128 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.90
    SFr. 55.90
    1 * 1 ST
       SFr. 55.90
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1035887-BE64
    Applicazioni per abiti
    Industrial|Mechanical protection
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
    Peso
    265 g/m²