HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
Nome del fornitore: ALSICO HIGHTECH
Informazioni su questo articolo
Unisex ESD labcoat with long sleeves.
- Reverse collar
- Centre front closure with hidden press studs
- 1 chest pocket on the left
- 1 inside pocket at chest level on the right
- 2 patched side pockets
- Inset sleeves, adjustable with press studs at the bottom
- ESD logo
Industrial launderable.
Certifications: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
15 varianti
Product Details & Documents
Unisex ESD labcoat with long sleeves.
- Reverse collar
- Centre front closure with hidden press studs
- 1 chest pocket on the left
- 1 inside pocket at chest level on the right
- 2 patched side pockets
- Inset sleeves, adjustable with press studs at the bottom
- ESD logo
Industrial launderable.
Certifications: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- ALSO1000709-XS
- ALSW1031122-S
- ALSO1000709-2XL
- ALSO1002183-XS
- ALSO1002183-S
- ALSO1002183-M
- ALSO1002183-L
- ALSO1002183-XL
- ALSO1002183-2XL
- ALSO1000547-XS
- ALSO1000547-S
- ALSO1000547-M
- ALSO1000547-L
- ALSO1000547-XL
- ALSO1000547-2XL
- Applicazioni per abiti:
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Cleanroom|Industrial
- Risk area:
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- ESD
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tessuto:
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
- Peso:
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
- 175 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- TipoColoreTaglia dell'abbigliamentoVestibilità del capoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1000709-XSApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSW1031122-SApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1000709-2XLApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1002183-XSApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1002183-SApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1002183-MApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1002183-LApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1002183-XLApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1002183-2XLApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1000547-XSApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1000547-SApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1000547-MApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1000547-LApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1000547-XLApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.ALSO1000547-2XLApplicazioni per abitiCleanroom|IndustrialRisk areaESDGenereUnisexSleeve or leg lengthLongTessuto68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbonPeso175 g/m²