APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
Supplier: ALSICO
About this item
Multirisk labcoat especially designed for APC 2.
- ATPV value: 26,6 cal/cm²
- ELIM value: 21 cal/cm²
- Modern fit
- Upright, rounded collar
- Centre front closure with hidden press studs, ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with sleeve cuffs and elastic
- Piping in accent colour
Industrial launderable.
: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC2; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 2 A1; EN 13034 +A1.
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Multirisk labcoat especially designed for APC 2.
- ATPV value: 26,6 cal/cm²
- ELIM value: 21 cal/cm²
- Modern fit
- Upright, rounded collar
- Centre front closure with hidden press studs, ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with sleeve cuffs and elastic
- Piping in accent colour
Industrial launderable.
: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC2; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 2 A1; EN 13034 +A1.
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- ALSW1030929-S
- ALSW1030929-M
- ALSW1030929-L
- ALSW1030929-XL
- ALSW1030929-2XL
- ALSW1030929-3XL
- ALSW1030929-4XL
- Applicazioni per abiti:
- Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Risk area:
- Flame-retardant|Anti-static
- Flame-retardant|Anti-static
- Flame-retardant|Anti-static
- Flame-retardant|Anti-static
- Flame-retardant|Anti-static
- Flame-retardant|Anti-static
- Flame-retardant|Anti-static
- Genere:
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Per l'uomo
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Tipo di chiusura:
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Tessuto:
- Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon - Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
- Peso:
- 480 g/m²
- 480 g/m²
- 480 g/m²
- 480 g/m²
- 480 g/m²
- 480 g/m²
- 480 g/m²
Specifications
Product Family Options
Product Information
- TipoColoreTaglia dell'abbigliamentoVestibilità del capoAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.ALSW1030929-SApplicazioni per abitiChemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protectionRisk areaFlame-retardant|Anti-staticGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessutoOuter fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbonPeso480 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.ALSW1030929-MApplicazioni per abitiChemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protectionRisk areaFlame-retardant|Anti-staticGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessutoOuter fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbonPeso480 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.ALSW1030929-LApplicazioni per abitiChemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protectionRisk areaFlame-retardant|Anti-staticGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessutoOuter fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbonPeso480 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.ALSW1030929-XLApplicazioni per abitiChemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protectionRisk areaFlame-retardant|Anti-staticGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessutoOuter fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbonPeso480 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.ALSW1030929-2XLApplicazioni per abitiChemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protectionRisk areaFlame-retardant|Anti-staticGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessutoOuter fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbonPeso480 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.ALSW1030929-3XLApplicazioni per abitiChemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protectionRisk areaFlame-retardant|Anti-staticGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessutoOuter fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbonPeso480 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.ALSW1030929-4XLApplicazioni per abitiChemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protectionRisk areaFlame-retardant|Anti-staticGenerePer l'uomoSleeve or leg lengthLongTipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTessutoOuter fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbonPeso480 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..