Orders LinkContactUsLinkComponent
DX4™ Zip Lightweight Mid Layer Tops
DX4™ Zip Lightweight Mid Layer Tops
Nome del fornitore:   Portwest
DX4™ Zip Lightweight Mid Layer Tops
Nome del fornitore:  Portwest
Certificates
7 varianti
Product Details & Documents
The DX4 zip base layer top is lightweight and breathable, which assists with perfect body temperature control. The high stretch, highly durable nylon fabric complements the body mapped design. The full front zip with chin guard has a rubber puller for easy grip.
  • 4-way stretch fabric for ease of movement and added comfort
  • Engineered with an active fit
  • Raglan sleeves for fluid movement and comfort
  • Internal pockets for safe storage
  • Zipped chest pocket
  • 6 pockets for ample storage
  • Side zip pockets
  • Contemporary design with an ergonomic cut
  • Contrast colouring for added style
  • Easy grip pullers attached to all zips
  • Bartacked at all stress points
The DX4 zip lightweight mid layer top features zipped hand and chest pockets that are ideal for securely storing smaller items, elasticated cuffs for a secure fit, thumb loops, a curved back hem for added protection, contrast premium zips for added style, and a front zip opening for easy access.
Colour: Black or metro blue
Weather conditions - Dry: Daily wear
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • PRTWDX480BKRS
  • PRTWDX480BKRM
  • PRTWDX480BKRL
  • PRTWDX480BKRXL
  • PRTWDX480BKRXXL
  • PRTWDX480BKRXXXL
  • PRTWDX480MBRL
  • Applicazioni per abiti:
  • Casual|Outdoor
  • Casual|Outdoor
  • Casual|Outdoor
  • Casual|Outdoor
  • Casual|Outdoor
  • Casual|Outdoor
  • Casual|Outdoor
  • Risk area:
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Cold
  • Genere:
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Per l'uomo
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Tipo di chiusura:
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Con chiusura a zip
  • Tessuto:
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
  • Nylon/Spandex
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Vestibilità del capo
    Disponibilità
    Price
  • nero
    S
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 92.10
    SFr. 92.10
    1 * 1 ST
       SFr. 92.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWDX480BKRS
    Applicazioni per abiti
    Casual|Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Nylon/Spandex
  • nero
    M
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 92.10
    SFr. 92.10
    1 * 1 ST
       SFr. 92.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWDX480BKRM
    Applicazioni per abiti
    Casual|Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Nylon/Spandex
  • nero
    L
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 92.10
    SFr. 92.10
    1 * 1 ST
       SFr. 92.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWDX480BKRL
    Applicazioni per abiti
    Casual|Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Nylon/Spandex
  • nero
    XL
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 92.10
    SFr. 92.10
    1 * 1 ST
       SFr. 92.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWDX480BKRXL
    Applicazioni per abiti
    Casual|Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Nylon/Spandex
  • nero
    XXL
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 92.10
    SFr. 92.10
    1 * 1 ST
       SFr. 92.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWDX480BKRXXL
    Applicazioni per abiti
    Casual|Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Nylon/Spandex
  • nero
    3XL
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 92.10
    SFr. 92.10
    1 * 1 ST
       SFr. 92.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWDX480BKRXXXL
    Applicazioni per abiti
    Casual|Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Nylon/Spandex
  • blu
    L
    Regular
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 92.10
    SFr. 92.10
    1 * 1 ST
       SFr. 92.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWDX480MBRL
    Applicazioni per abiti
    Casual|Outdoor
    Risk area
    Cold
    Genere
    Per l'uomo
    Sleeve or leg length
    Long
    Tipo di chiusura
    Con chiusura a zip
    Tessuto
    Nylon/Spandex