VWR® Traceable® Timer a quattro canali
Product Details & Documents
Timer calibrato e orologio digitale sono sempre a portata di mano con configurazioni a clip, magnete e da banco con angolo di visione regolabile.
- Design ergonomico offre angolo di visione ottimale, facilità d’uso e maggiore stabilità sul banco
- Protezione antimicrobica integrata per un prodotto più pulito e igienico
- Pulsanti grandi e tattili facili da usare indossando i guanti
- Questo timer scandisce il tempo con 4 canali per cronometrare più eventi contemporaneamente e funzione predefinita di orologio digitale
- Mantieni la conformità; include certificato tracciabile NIST dal nostro laboratorio di calibrazione accreditato A2LA (1750.01)
- Le attività ripetitive o ricorrenti sono rapide e semplici con la funzione di memoria integrata che riporta il display al tempo di conto alla rovescia precedentemente programmato
- Non perdere mai il segnale con allarmi extra-forti che suonano per 1 minuto intero
- Display LCD
Questo timer consente di contare in su o in giù da 99 ore, 59 minuti, 59 secondi con risoluzione di 1 secondo. Questo timer presenta un display alto ³/₄" con quattro canali utilizzabili simultaneamente. Ogni canale ha un allarme distintivo che suona per 1 minuto. Premendo qualsiasi pulsante si spegne l’allarme. La memoria del timer richiama l’impostazione precedente. Visualizza l’ora del giorno in formati 12 o 24 ore.
Certifications: Tracciabile NIST.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Include timer, batteria AAA, guida rapida e certificato Traceable®.
Packaging:
Caution:
Services:
Specifications
- Risoluzione:1 s
- Descrizione:VWR® Traceable® Timer a quattro canali
- L×P×A:76,2×27,9×96,5 mm
- Accuratezza:0,0001 %
- Timing capacity:100 h