VWR® Traceable® Timer a tre canali
Product Details & Documents
Timer calibrato sviluppato pensando a cliniche e laboratori clinici impegnati.
- Sempre pronto sul banco con tre canali disponibili per tracciare eventi di temporizzazione simultanei
- Design ergonomico offre angolo di visione ottimale, facilità d’uso e maggiore stabilità sul banco
- Protezione antimicrobica integrata per un prodotto più pulito e igienico
- Pulsanti grandi e tattili facili da usare indossando i guanti
- Le attività ripetitive o ricorrenti sono rapide e semplici con la funzione di memoria integrata, data e ora e impostazioni allarme
- Mantieni la conformità: Include certificato tracciabile NIST dal nostro laboratorio di calibrazione accreditato A2LA (1750.01)
- Volume del segnale acustico e timer sono regolabili
- LCD a tre righe, ³/₈" H
L’orologio/timer a triplo display può essere utilizzato come orologio digitale, timer o cronometro. Il timer visualizza l’ora del giorno o il tempo rimanente in uno qualsiasi dei tre canali timer. Ogni canale può essere utilizzato simultaneamente o indipendentemente. La memoria richiama l’impostazione di tempo precedente. Il display consente conteggio in su e in giù simultaneo su canali diversi con time-out illimitati. I toni di allarme sono unici per ciascun canale e hanno volume regolabile. LCD lampeggiante indica condizione di allarme.
Certifications: Tracciabile NIST.
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine: Include timer, batteria AAA, guida rapida e certificato Traceable®.
Confezione:
Attenzione:
Servizi:
Specifiche
- Risoluzione:1 s
- Descrizione:VWR® Traceable® Timer a tre canali
- L×P×A:82,5×76,2×25,4 mm
- Accuratezza:± 0.001%
- Timing capacity:99 h, 59 min, 59 sec