Orders LinkContactUsLinkComponent
EPREP Labels, M710 | Avantor
EPREP Labels, M710
Nome del fornitore:   Brady
EPREP Labels, M710
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
EPREP Labels, M710
EPREP Labels, M710
21 varianti
Product Details & Documents
Thermal transfer printable raised panel labels. Designed to make legend plate creation quick, less expensive, and hassle-free.
  • Aggressive adhesive and solvent resistance qualities are a great replacement for engraved tags
  • Service temperature of −40 to 100 °C
  • Gloss finish
Use for electrical components, electrical cabinets, push buttons, patch panels, and any other applications required. This material can also be used for rating and serial plates using alphanumerics that require name plate quality.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Modello
    Materiale
    Colore
    Dimensioni
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • M7-1-7593-SL
    Poliestere
    argento
    27,00W×7,95H mm
    250/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 93.00
    SFr. 93.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 93.00
  • M7-1-7593-WT
    Poliestere
    bianco
    27,00W×7,95H mm
    250/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 93.00
    SFr. 93.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 93.00
  • M7-2-7593-SL
    Poliestere
    argento
    27,00W×12,45H mm
    250/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 122.00
    SFr. 122.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 122.00
  • M7-2-7593-WT
    Poliestere
    bianco
    27,00W×12,45H mm
    250/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 122.00
    SFr. 122.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 122.00
  • M7-3-7593-SL
    Poliestere
    argento
    27,00W×15,00H mm
    150/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 93.20
    SFr. 93.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 93.20
  • M7-3-7593-WT
    Poliestere
    bianco
    27,00W×15,00H mm
    150/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 93.20
    SFr. 93.20
    1 * 1 ROU
       SFr. 93.20
  • M7-4-7593-SL
    Poliestere
    argento
    27,00W×18,00H mm
    150/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 107.00
    SFr. 107.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 107.00
  • M7-4-7593-WT
    Poliestere
    bianco
    27,00W×18,00H mm
    150/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 107.00
    SFr. 107.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 107.00
  • M7-5-7593-GN
    Poliestere
    verde
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 115.00
  • M7-5-7593-RD
    Poliestere
    rosso
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 115.00
  • M7-5-7593-SL
    Poliestere
    argento
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 115.00
  • M7-5-7593-WT
    Poliestere
    bianco
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 115.00
  • M7-5-7593-YL
    Poliestere
    giallo
    30,00W×40,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 115.00
    SFr. 115.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 115.00
  • M7-7-7593-SL
    Poliestere
    argento
    35,00W×18,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 98.90
    SFr. 98.90
    1 * 1 ROU
       SFr. 98.90
  • M7-7-7593-WT
    Poliestere
    bianco
    35,00W×18,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 98.90
    SFr. 98.90
    1 * 1 ROU
       SFr. 98.90
  • M7-7-7593-YL
    Poliestere
    giallo
    35,00W×18,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 98.90
    SFr. 98.90
    1 * 1 ROU
       SFr. 98.90
  • M7-6-7593-BK
    Poliestere
    nero
    45,00W×15,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 126.00
    SFr. 126.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 126.00
  • M7-6-7593-RD
    Poliestere
    rosso
    45,00W×15,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 126.00
    SFr. 126.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 126.00
  • M7-6-7593-YL
    Poliestere
    giallo
    45,00W×15,00H mm
    100/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 126.00
    SFr. 126.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 126.00
  • M7-8-7593-SL
    Poliestere
    argento
    48,00W×19,00H mm
    125/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 202.00
    SFr. 202.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 202.00
  • M7-8-7593-WT
    Poliestere
    bianco
    48,00W×19,00H mm
    125/roll
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 202.00
    SFr. 202.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 202.00