Orders LinkContactUsLinkComponent
Magnetic Stirring Bars
Nome del fornitore:   KARTELL
Magnetic Stirring Bars
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Magnetic Stirring Bars
4 varianti
Product Details & Documents
Economical stirring bars designed for a wide variety of applications.
  • Stronger mixing action at lower speeds
  • Can be used as an addition to any standard magnetic stir bar range, creating a viable alternative
  • The sizes shown below are nominal, with ±5% tolerance in length and ±10% in diameter
Suitable for foodstuff.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • 12 mm
    3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 40.30
    SFr. 40.30
    1 * 10 ST
       SFr. 40.30
  • 25 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 56.40
    SFr. 56.40
    1 * 10 ST
       SFr. 56.40
  • 40 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 65.90
    SFr. 65.90
    1 * 10 ST
       SFr. 65.90
  • 50 mm
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 89.90
    SFr. 89.90
    1 * 10 ST
       SFr. 89.90