GC-FID Column Rack
Codice catalogo CCDLNP-1407
Nome del fornitore: LUCIDITY
Specifiche
- Descrizione:Organizer and storage unit for Lucidity GC-FID columns
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
A storage rack that can accommodate up to four Lucidity GC columns.
- Easy way to organize, store and access Lucidity GC-FID columns