ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® Stuart SI-200 Microplate Shaking Incubators
Cole-Parmer® Stuart SI-200 Microplate Shaking Incubators
Supplier:  Cole Parmer
Certificates
undefined
Cole-Parmer® Stuart SI-200 Microplate Shaking Incubators
Supplier:  Cole Parmer
Specifications
  • Catalog No:
  • STUA79520-10
  • STUA79520-12
  • Intervallo di velocità:
  • 250 - 1250 min⁻¹
  • 250 - 1250 min⁻¹
  • Ampiezza di agitazione:
  • 1,5 mm
  • 1,5 mm
  • Carico massimo:
  • 1 kg
  • 1 kg
  • Capacità max.:
  • Up to 4 microplates
  • Up to 4 microplates
  • L×P×A:
  • 307×300×190 mm
  • 307×300×190 mm
  • Dimensioni della piattaforma:
  • 220×220 mm
  • 220×220 mm
  • Timer:
  • 1 s - 9 days
  • 1 s - 9 days
  • Range di temperatura:
  • Ambient +7…60 °C
  • Ambient +7…60 °C
  • Elettrico:
  • 230 VAC, 50 Hz
  • 230 VAC, 50 Hz