ContactUsLinkComponent
Rotary Vane Pumps, RZ 2.5
Rotary Vane Pumps, RZ 2.5
Nome del fornitore:  VACUUBRAND
Certificati
undefined
Rotary Vane Pumps, RZ 2.5
Nome del fornitore:  VACUUBRAND
Specifiche
  • Catalog No:
  • VACU20798024
  • VACU20798121
  • Modello:
  • RZ 2,5
  • RZ 2,5
  • Vuoto finale:
  • 2×10⁻³ mbar
  • 2×10⁻³ mbar
  • Classe di protezione:
  • IP 40
  • IP 40
  • Raccordo sul lato di pressione:
  • Hose nozzle DN 8 - 10 mm
  • Hose nozzle DN 8 - 10 mm
  • Raccordo sul lato di aspirazione:
  • Small flange KF DN 16/hose nozzle DN 10 mm
  • Small flange KF DN 16
  • L×P×A:
  • 230×389×240 mm
  • 156×389×240 mm
  • Peso:
  • 15 kg
  • 14,2 kg
  • Elettrico:
  • 230 V, 50 - 60 Hz
  • 230 V, 50 - 60 Hz
  • Capacità max. della pompa:
  • 2,3 m³/h
  • 2,3 m³/h