Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro Test Tubes, Graduated
Micro Test Tubes, Graduated
Nome del fornitore:   KARTELL
Micro Test Tubes, Graduated
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Micro Test Tubes, Graduated
Micro Test Tubes, Graduated
4 varianti
Product Details & Documents
Ideal for samples analysis.
  • Made from PP
  • Flat cap with writing area
  • Available in blue, yellow, pink and green
Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to RCF 11000.
Certifications: The raw materials with the relevant requirements of Food-contact EU; Regulation 1935/2004 EC, Regulation 2023/2006/EC, FDA and REACH/ROHS regulations.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Colore
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • KART0027904
    Micro test tube, graduated
    Micro test tube, graduated
    1,5 ml
    blu
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 350.00
    SFr. 350.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 350.00
  • KART0027906
    Micro test tube, graduated
    Micro test tube, graduated
    1,5 ml
    giallo
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 350.00
    SFr. 350.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 350.00
  • KART0027912
    Micro test tube, graduated
    Micro test tube, graduated
    1,5 ml
    verde
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 350.00
    SFr. 350.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 350.00
  • KART0027913
    Micro test tube, graduated
    Micro test tube, graduated
    1,5 ml
    rosa
    PP
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10.000 ST
    1 * 10.000 ST - SFr. 350.00
    SFr. 350.00
    1 * 10.000 ST
       SFr. 350.00