Orders LinkContactUsLinkComponent
Label Printer, EU, M611
Label Printer, EU, M611
M611 label printer, EU, 50,80 mm (max. label width)
Codice catalogo BRDY317844
Nome del fornitore:   Brady
Label Printer, EU, M611
Codice catalogo BRDY317844
Nome del fornitore:  Brady
Label Printer, EU, M611
Label Printer, EU, M611
M611 label printer, EU, 50,80 mm (max. label width)
Price
SFr. 820.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Portable printer.
  • Create and print up to 50,80 mm width labels
  • Print labels at 50,80 mm per second print speed
  • Design, preview and print any way you choose: from your phone, tablet, or computer
  • Store more than 1000 labels on the printer, then print at the jobsite
  • Create and share label files to print from anywhere using Bluetooth or Wi-Fi
  • Features a compact and lightweight design
  • Allows connectivity for up to 5 users via Bluetooth
Get more flexibility in the field. Design. Preview. Print. Any way you choose. Store more than 1000 labels on board, access files easier and print multiple ways – on demand. Modernise workflows: create labels in the office and share to the field to print anywhere, anytime.
Certifications: CE 2014/53/EU RED, 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1 2nd Edition, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+ A2:2013, EN \ IEC 62368-1:2014, WEEE.
Accessories information: M6-;M6C-;BM-;BMC-.
Informazioni per l'ordine: This printer ships in a cardboard box holding a USB cable, a quick start guide, an AC powercord, a USB stick holding product info and Windows driver, a Brady Workstation Basic Design Suite, a roll of M6-11-427 and an M61-R4310 ribbon.
Specifiche
  • Ampiezza di stampa:
    50,80 mm (max. label width)
  • Descrizione:
    M611 label printer, EU
  • Metodo di stampa:
    Thermal transfer
  • Cat. No.:
    BRDY317844
  • Risoluzione di stampa:
    300 dpi
  • Modulo:
    Mobile device connected
  • Velocità di stampa:
    750 (recommended usage per day)
  • Label:
    Continuous and die-cut
  • Stampante:
    Monocolour
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    BRDY176990
    BMP41; M410; BMP51; BMP53; M510; BMP61; M610; M611
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Brady workstation CLP/GHS app via download
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    BRDY195526
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Suite software Brady workstation scan and print
    Suite software Brady workstation scan and print
    BRDY149445
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 2200
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Workstation lockout writer software app
    Workstation lockout writer software app
    BRDY145445
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Brady workstation automation software suite
    Brady workstation automation software suite
    BRDY149187
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00