Orders LinkContactUsLinkComponent
Separating Funnels, Squibb
Separating Funnels, Squibb
Nome del fornitore:   Kavalier
Separating Funnels, Squibb
Nome del fornitore:  Kavalier
Certificates
Separating Funnels, Squibb
Separating Funnels, Squibb
5 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass, delivered with NS-PE stopper.
  • Very good chemical and temperature resistence
  • Stopcock with PTFE key
  • Without graduations
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 50 ml
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 241.00
    SFr. 241.00
    1 * 1 ST
       SFr. 241.00
  • 100 ml
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 241.00
    SFr. 241.00
    1 * 1 ST
       SFr. 241.00
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 426.00
    SFr. 426.00
    1 * 2 ST
       SFr. 426.00
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 306.00
    SFr. 306.00
    1 * 1 ST
       SFr. 306.00
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 998.00
    SFr. 998.00
    1 * 2 ST
       SFr. 998.00