ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® MP-250 Digital Melting Point Apparatus
undefined
Cole-Parmer® MP-250 Digital Melting Point Apparatus
  • Catalog No:
  • ELET03010-59
  • ELET03010-51
  • ELET03010-41
  • ELET03010-15
  • Risoluzione:
  • 0,1°
  • 0,1°
  • 0,1°
  • 0,1°
  • Accuratezza:
  • ±0,5 °C at 20 °C; ±1,0 °C at 350 °C
  • ±0,5 °C at 20 °C; ±1,0 °C at 350 °C
  • ±0,5 °C at 20 °C; ±1,0 °C at 350 °C
  • ±1% of set temperature
  • Display:
  • 12×2 LCD, backlit
  • 12×2 LCD, backlit
  • 12×2 LCD, backlit
  • 12×2 LCD, backlit
  • Velocità di riscaldamento:
  • 0,2...10 ⁰C per minute
  • 1°...10 °C per minute (selectable)
  • 0,2...10 ⁰C per minute
  • 1°...10 °C per minute (selectable)
  • Temperatura:
  • Ambient +5...400 °C
  • Ambient +5...400 °C
  • Ambient +5...400 °C
  • Ambient +5...400 °C
  • Sensore di temperatura:
  • 100 Ω Pt RTD
  • 100 Ω Pt RTD
  • 100 Ω Pt RTD
  • 100 Ω Pt RTD
  • Alimentazione:
  • 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
  • 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
  • 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
  • 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
  • L×P×A:
  • 200×350×450 mm
  • 200×350×450 mm
  • 200×350×450 mm
  • 200×350×450 mm
Frequently Bought Together