ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® SHP-200 Series Large-Capacity Digital Magnetic Hotplate Stirrers
undefined
Cole-Parmer® SHP-200 Series Large-Capacity Digital Magnetic Hotplate Stirrers
  • Catalog No:
  • STUA04807-78
  • STUA04807-76
  • Modello:
  • SHP-200D-L-S
  • SHP-200D-L-C
  • Capacità di agitazione max. H₂O:
  • 15 L
  • 15 L
  • Elettrico:
  • 230 VAC, 50 Hz
  • 230 VAC, 50 Hz
  • Intervallo di velocità:
  • 100 - 1500 min⁻¹
  • 100 - 1500 min⁻¹
  • L×P×A:
  • 300×365×105 mm
  • 300×365×105 mm
  • Accuratezza della temperatura:
  • 300 °C
  • 450 °C
Frequently Bought Together