Sodium polyphosphate (Graham's salt), glassy FCC
Codice catalogo SPCMSO169-500GM
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Poly bottle
- Conf:500 g
- Seq:3645
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:60% Min.
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:256-779-4
Numero CAS:50813-16-6
Formula:(NaO₃P)n
Numero MDL:MFCD00134118