Sodium propionate hydrate ≥99.0% NF
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:6700-17-0
:
Formula:C₃H₅NaO₂·xH₂O
:96.06 g/mol (anhy)
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (Dried Basis):99.0 - 100.5%
- Alkalinity:To Pass Test
- Water Determination:max. 1.0 %
- Heavy Metals:max. 10 ppm
- Identification:To Pass Test
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together