Ammonia solution 27 - 30% FCC
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:1336-21-6
:7664-41-7
Formula:NH₃
Numero MDL:MFCD00066650
:35.05 g/mol
Densità:0,900
UN:2672
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (NH₃, By Wt.):27.0 - 30.0%
- Lead (Pb):max. 0.5 mg/kg
- Nonvolatile Residue:max. 0.02 %
- Readily Oxidizable Substances:To Pass Test
- Identification:To Pass Test
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together