L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate ≥98.0%
SPCMA1375-50KGBL
:
- Tipo di conf.:Fiber drum
- Conf:50 kg
- Seq:4418
- Assay:98.0 - 101.0%
- Specific Rotation [A]D:+19.0 to +21.0
- Transmittance:95.0 %
- Chloride (Cl):max. 0.04 %
- Ammonium (NH₄):max. 0.04 %
:
:173.11 g/mol (155.10 anhy)
:Ambiente
:323194-76-9
:C₄H₆NNaO₄·H₂O
:MFCD00152960