Orders LinkContactUsLinkComponent
Tyloxapol USP
Tyloxapol USP
Nome del fornitore:   Spectrum Chemical
Tyloxapol USP
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
All Spectrum Chemical USP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
  • Numero CAS:25301-02-4
  • Numero MDL:MFCD00149002
  • Densità:1,100
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass, amber
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 405.00
    SFr. 405.00
    1 * 5 g
       SFr. 405.00
  • Glass, amber
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 2’660.00
    SFr. 2’660.00
    1 * 100 g
       SFr. 2’660.00