ContactUsLinkComponent
Choline dihydrogen citrate ≥98%
Irritante
Choline dihydrogen citrate ≥98%
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Certificati
Irritante
Choline dihydrogen citrate ≥98%
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    98% min.
  • Water:
    max.0.25 %
  • Residue On Ignition:
    max. 0.05 %
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together