Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥98%
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥98%
Irritante
Nome del fornitore:   Spectrum Chemical
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥98%
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Dihydroxyacetone, Dimer, also known as glycerone, is used as an ingredient in sunless tanning products and can be derived from the fermentation of glycerin.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Sinonimi:  2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
  • Numero CAS:62147-49-3
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00051019
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    98% min.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass, amber
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 485.00 SFr.
    485.00 SFr.
    1 * 1 kg
       485.00 SFr.
  • Fiber drum
    25 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg