Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 3,550 mPa.s USP Substitution Type 2208
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:9004-65-3
:
Formula:C₃H₈O₂·xCH₄O
Numero MDL:MFCD00131360
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Viscosity of a 2% Aqueous Solution @ 20D °C:2663 - 4970 mPa·s
- Assay (Methoxy Groups):19.0 - 24.0%
- Assay (Hydroxypropoxy Groups):4.0 - 12.0%
- pH:5.0 - 8.0
- Loss On Drying:max. 5.0%
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together