Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100,000 mPa.s USP Substitution Type 2208
Codice catalogo SPCMH1136-2.5KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Poly pail
- Conf:2,5 kg
- Seq:4076
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Viscosity of a 2% Aqueous Solution @ 20D °C:75,000 - 140,000
- Assay (Methoxy Groups):19.0 - 24.0 %
- Assay (Hydroxypropoxy Groups):4.0 - 12.0 %
- pH:5.0 - 8.0
- Loss On Drying:max. 5.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:9004-65-3
Formula:C₃H₈O₂·xCH₄O
Numero MDL:MFCD00131360