Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Cyclodextrin ≥98%
α-Cyclodextrin ≥98%
5 kg
Codice catalogo SPCMC1620-5KGBL
Nome del fornitore:   Spectrum Chemical
α-Cyclodextrin ≥98%
Codice catalogo SPCMC1620-5KGBL
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  10016-20-3
α-Cyclodextrin ≥98%
5 kg
Numero CAS:  10016-20-3
Price
SFr. 14’000.00
Log in per disponibilità
1 * 5 kg
Product Details & Documents
alpha-Cyclodextrin, a polysaccharide, can be used as a dietary fiber.
Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
  • Numero CAS:10016-20-3
  • Formula:C₃₆H₆₀O₃₀
  • Numero MDL:MFCD00078207
  • Molecular Weight:972.84 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:233-007-4
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay (%):
    98
Specifiche
  • Conf:
    5 kg
  • Cat. No.:
    SPCMC1620-5KGBL