β-Alanine
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- Numero CAS:107-95-9
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008200
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
- Numero CAS:107-95-9
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008200
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente