ContactUsLinkComponent
myo-Inositol ≥97.0% FCC
myo-Inositol ≥97.0% FCC
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Certificati
myo-Inositol ≥97.0% FCC
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay (Dried Basis):
    0.97
  • Melting Range:
    224 - 227 °C
  • Calcium (Ca):
    To Pass Test
  • Chloride (Cl):
    max. 0.005 %
  • Lead (Pb):
    max. 4 mg/kg
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together