ContactUsLinkComponent
N-Ethyldiisopropylamine ≥99%
Infiammabile
Corrosivo
Tossico
Irritante
N-Ethyldiisopropylamine ≥99%
Codice catalogo SPCMD2163-200LTBL
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  
Infiammabile
Corrosivo
Tossico
Irritante
N-Ethyldiisopropylamine ≥99%
Codice catalogo SPCMD2163-200LTBL
Nome del fornitore:  Spectrum Chemical
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    200 L
  • Seq:
    5549
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    0.99
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :129.25 g/mol
Densità:0,742
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:2733
ADR:38,II
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS06
 :GHS07
Numero CAS:7087-68-5
Formula:C₈H₁₉N
Numero MDL:MFCD00008868