Calcium hydroxide ≥95.0%, in polvere FCC
Codice catalogo SPCMC1116-2.5KG
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Poly pail
- Conf:2,5 kg
- Seq:4076
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay [Ca(OH)₂]:95.0 - 100.5%
- Acid-Insoluble Substances:max. 0.5 %
- Arsenic (As):max. 3 mg/kg
- Carbonate:To Pass Test
- Fluoride:max. 0.005 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:74.09 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:3262
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
Numero CAS:1305-62-0
Formula:Ca(OH)₂
Numero MDL:MFCD00010901