Iron(II) sulphate heptahydrate ≥99.5%, granular FCC
Nome del fornitore: Spectrum Chemical
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:7782-63-0
:
Formula:FeSO₄·7H₂O
Numero MDL:MFCD00149719
:278.02 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (FeSO₄.7H₂O):99.5 - 104.5%
- Lead (Pb):max. 2 mg/kg
- Mercury:max. 1 mg/kg
- Identification:To Pass Test
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together