Sodium benzoate ≥99.0%, in polvere FCC
Katalognr. SPCMS1146-500GM
Anbieter: Spectrum Chemical
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Poly bottle
- Conf:500 g
- Seq:3645
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (C₇H₅O₂Na; Anhydrous Basis):99.0 - 101.0%
- Alkalinity (As NaOH):max.0.04 %
- Lead:max. 2 mg/kg
- Water:max. 1.5 %
- Identification:To Pass Test
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:144.11 g/mol
Lagertemperatur:Ambiente
CAS-Nummer:532-32-1
Formel:C₆H₅COONa
MDL-Nummer:MFCD00012463