ContactUsLinkComponent
VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Sterile, for Class 10 / ISO 4
VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Sterile, for Class 10 / ISO 4
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Sterile, for Class 10 / ISO 4
Supplier:  VWR Collection
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-6197
  • 112-6196
  • 112-6194
  • 112-6198
  • 112-6192
  • 112-6193
  • 112-6195
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Lattice
  • Lattice
  • Lattice
  • Lattice
  • Lattice
  • Lattice
  • Lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Classe di cleanroom:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Spessore polsino:
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • Resistenza tessile:
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • Allungamento finale:
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • Sterilità:
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile