ContactUsLinkComponent
VWR® Cleanroom Gloves, Nitrile, Solid White, Tacky, Class 10 / ISO 4
VWR® Cleanroom Gloves, Nitrile, Solid White, Tacky, Class 10 / ISO 4
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificati
undefined
VWR® Cleanroom Gloves, Nitrile, Solid White, Tacky, Class 10 / ISO 4
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificati
Specifiche
  • Catalog No:
  • 112-6208
  • 112-6209
  • 112-6210
  • 112-6205
  • 112-6206
  • 112-6207
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Classe di cleanroom:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Finitura:
  • Tacky
  • Tacky
  • Tacky
  • Tacky
  • Tacky
  • Tacky
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Spessore polsino:
  • 0,09 - 0,12 mm
  • 0,09 - 0,12 mm
  • 0,09 - 0,12 mm
  • 0,09 - 0,12 mm
  • 0,09 - 0,12 mm
  • 0,09 - 0,12 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,13 - 0,18 mm
  • 0,13 - 0,18 mm
  • 0,13 - 0,18 mm
  • 0,13 - 0,18 mm
  • 0,13 - 0,18 mm
  • 0,13 - 0,18 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,11 - 0,15 mm
  • 0,11 - 0,15 mm
  • 0,11 - 0,15 mm
  • 0,11 - 0,15 mm
  • 0,11 - 0,15 mm
  • 0,11 - 0,15 mm
  • Resistenza tessile:
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • Allungamento finale:
  • ≥500%
  • ≥500%
  • ≥500%
  • ≥500%
  • ≥500%
  • ≥500%
  • Sterilità:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile