Dicer Knockout Mouse Embryonic Stem Cells Cell Lysate (Embryonic Normal)
Cryopreserved, 0,25 mg
Codice catalogo NOVUNBP1-97435
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Dicer Knockout Mouse Embryonic Stem Cells Cell Lysate (Embryonic Normal)
Codice catalogo NOVUNBP1-97435
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Formato cella:Cryopreserved
- Conf:0,25 mg
- Cat. No.:NOVUNBP1-97435
- Applicazioni testate:WB, ImmunoPrecipitation