Anti-GPR113 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5)
Catalog # BOSSBS-15375R-CY5
Supplier: Bioss
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:GPR113
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Cy5®
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:1-100/1079
- Forma:Liquid
- Sinomini antigene:Probable G-protein coupled receptor 113|FLJ16767|G-protein coupled receptor PGR23|GPR113|PGR23|hGPCR37|GP113_HUMAN|UNQ9196/PRO34000|GP113
- Modifica:Unmodified
- Tampone di conservazione:Aqueous buffered solution containing 0,01 M TBS (pH 7,4) with 1% BSA, 0,03% Proclin300 and 50% Glycerol
- Peso molecolare:114 kDa
- Temperatura di conservazione:Store at –20 °C. Aliquot into multiple vials to avoid repeated freeze-thaw cycles.
- Concentrazione:1 µg/µl
- Temperatura di spedizione:4 °C
- Immunogeno:KLH conjugated synthetic peptide derived from human GPR113
- Applicazioni testate:ICC
- Purificazione:Purified by Protein A
- Tipo di conf.:Vial
- Conf:100 µl
Specifications
About this item
GPR113.
Type: Primary
Antigen: GPR113
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5
Public Immunogen Range: 1-100/1079
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human