SD OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit
Codice catalogo NOVUNBK1-19035
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:2 Vial
- Descrizione:SD OLLAS/DYKDDDDK Epitope tag kit
- Reattività delle specie:Non-species specific
Specifiche
Informazioni su questo articolo
SD OLLAS/DYKDDDDK Epitope Tag Kit
Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Non-species specific.