Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit
Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] kit, 25 Tests
Codice catalogo NOVUNBP1-71710
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit
Codice catalogo NOVUNBP1-71710
Nome del fornitore: Novus Biologicals
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] Kit
Tested Applications: Chromatin Immunoprecipitation.
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 Tests
- Descrizione:Chromata ChIP Histone H3 [ac Lys4] kit
- Cat. No.:NOVUNBP1-71710
- Tipo di prodotto:KIT
- Simbolo dell'antigene:Chromata ChIP Histone H3
- ChIP:Yes