MELLI S1P ESD Safety Sandals for Ladies, Grey
: ELTEN
Ladies' safety sandal, MELLI, Velcro® closure in grey finish.
- Microfibre/mesh material
- Fabric lining for natural ventilation
- Padded tongue
- Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey
- Non-metallic, penetration-resistant midsole
- TPU/PU sole MAXXIMO
- Steel toe cap
For use in dry work areas, applications include industry, storage, transport, assembly etc. For areas where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects (S1P), or areas where there is a risk of electrostatic discharge (ESDS/ESD). For workplaces on hard undergrounds, the revolutionary Infinergy® sole core cushions impacts and provides for a rebound effect when the compressive impulse subsides, resulting in more energy in every step.
: EN ISO 20345 S1P SRC, form A.
- Catalog No:
- ELTN741341/38
- ELTN741341/39
- ELTN741341/37
- ELTN741341/42
- ELTN741341/40
- ELTN741341/41
- ELTN741341/35
- ELTN741341/36
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
- ISO 14001
Frequently Bought Together