Iodio concentrate for dilution to 0.05 mol (0.1N) in soluzione acquosa, ConvoL NORMADOSE® soluzione volumetrica
Codice catalogo 91351.600
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass ampoule
- Conf:1 Ampoul
- Seq:0501
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Molarity:0.04975 - 0.05025 mol/l (20°C)
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:253.81 g/mol
:Fiala per preparare 1 l di soluzione
:GHS08
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:7553-56-2
Formula:I₂
Numero MDL:MFCD00011355