ContactUsLinkComponent
MICROFLEX® 94-242 Nitrile Static Dissipative Gloves
MICROFLEX® 94-242 Nitrile Static Dissipative Gloves
Nome del fornitore:  Ansell
Certificati
undefined
MICROFLEX® 94-242 Nitrile Static Dissipative Gloves
Nome del fornitore:  Ansell
Specifiche
  • Catalog No:
  • 112-6423
  • 112-6422
  • 112-6421
  • 112-6420
  • 112-6424
  • Ambidestro/mano specifico:
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • ambidestro
  • Monouso/riutilizzabile:
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • monouso
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Finitura:
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Lunghezza polsino:
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Spessore polsino:
  • 0,08 mm (3,1 mil)
  • 0,08 mm (3,1 mil)
  • 0,08 mm (3,1 mil)
  • 0,08 mm (3,1 mil)
  • 0,08 mm (3,1 mil)
  • Spessore delle dita:
  • 0,16 mm (6,2 mil)
  • 0,16 mm (6,2 mil)
  • 0,16 mm (6,2 mil)
  • 0,16 mm (6,2 mil)
  • 0,16 mm (6,2 mil)
  • Spessore palmo:
  • 0,12 mm (4,7 mil)
  • 0,12 mm (4,7 mil)
  • 0,12 mm (4,7 mil)
  • 0,12 mm (4,7 mil)
  • 0,12 mm (4,7 mil)
  • Sterilità:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Approvati per il contatto con gli alimenti:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together